Stampa…
Ipoclorito di calcio per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
8.41799.0100EA 32.2 EUR
8.41799.0100 8.41799.0500 8.41799.9999
Ipoclorito di calcio per sintesi, Sigma-Aldrich®
Ipoclorito di calcio
Formula: CaCl₂O₂
Punto di fusione: ∼100 °C
Densità: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010900
CAS Number: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 1748
ADR: 5.1,II
Merck Index: 13,02111
Visualizza i codici
Assay (iodometric) 67.0 - 75.0 %
Identity passes test
Molar Mass 142.98 g/mol
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer