Stampa…
Ipoclorito di calcio, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
42548.18 42548.30
42548.18EA 33.5 EUR
42548.18 42548.30
Ipoclorito di calcio, tech.
Ipoclorito di calcio
CAS No.: 7778-54-3 Molecular Formula: CaCl2O2 Formula Weight: 142.98 Physical Form: Granular Density: 2.350 Appearance: White to pale brown Odour: Like chlorine pH: 11,5 Melting Point: 100° Merck Reference: 14,1674 UN No.: 1748 MDL No.: MFCD00010900
DeOdourant, oxidizing agent, bleaching agent
Formula: CaCl₂O₂
Peso molecolare: 142,98 g/mol
Punto di fusione: 100 °C
Densità: 2,350
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010900
CAS Number: 7778-54-3
EINECS: 231-908-7
UN: 1748
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,1674