Stampa…
Calcio cloruro ≥89%, in pastiglie, purificato, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
Synonyms: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
1313-07EA 721.7 EUR
1313-07 1313-01 1313-05
Calcio cloruro ≥89%, in pastiglie, purificato, J.T.Baker®
Calcio cloruro
Pellets. Desiccant, 4 to 8 mesh.
Formula: CaCl₂
Peso molecolare: 110.98 g/mol
Punto di ebollizione: 1600
Punto di fusione: 772
Densità: 2.15 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥89%
Assay (CaCl₂) ≥89 %
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Trace Impurities - Arsenic (As) ≤1 ppm