Calcio carburo
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Carburo di calcio
CAS No.: 75-20-7
Molecular Formula: C2Ca
Formula Weight: 64.09
Physical Form: 9-40mm Lump
Density: 2.22
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Greyish black
Melting Point: 2300°
Beilstein Reference: 3909011
Merck Reference: 14,1656
UN No.: 1402
MDL No.: MFCD00010905
Formula:
CaC₂ Peso molecolare: 64.1 g/mol Punto di fusione: 2300 Densità: 2.22 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010905 CAS Number: 75-20-7 EINECS: 200-848-3 UN: 1402 ADR: 4.3 II Merck Index: 12,01696 |