Potassio carbonato - sodio carbonato per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Formula:
CKNaO₃ Densità: 2,47 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00053407 CAS Number: 10424-09-6 |
Solubility | (20 °C) soluble |
Bulk Density | 1750 kg/m3 |
Density | 2.47 g/cm3 (20 °C) |
pH | 11.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |