Stampa…
Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassium hexafluorotitanate(IV)
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
A10915.36EA 56.6 EUR
A10915.36 A10915.22 A10915.0E
Potassium hexafluorotitanate ≥97%
Potassium hexafluorotitanate
Purity: 97% CAS No.: 16919-27-0 Molecular Formula: F6K2Ti Formula Weight: 240.07 Boiling Point: 235-237° UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00011380
Formula: F₆K₂Ti
Peso molecolare: 240,07 g/mol
Punto di ebollizione: 235…237 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011380
CAS Number: 16919-27-0
EINECS: 240-969-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III