Stampa…
Potassio polisolfuri (K2Sx), EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.05134.0250 1.05134.1000
1.05134.0250EA 104 EUR
1.05134.0250 1.05134.1000
Potassio polisolfuri (K2Sx), EMSURE® per analisi, Supelco®
Potassio polisolfuri (K2Sx)
Formula: K₂(S)n
Punto di fusione: 471 °C
Densità: 1,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00148074
CAS Number: 37199-66-9
EINECS: 253-390-1
UN: 3262
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Solubility 500 g/l (20 °C)
Melting Point 200 - 250 °C
Bulk Density 1000 - 1200 kg/m3
Density 1.65 g/cm3 (20 °C)
pH 13 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material