Sodio esametafosfato 66.5% P2O5 min., tech.
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 10124-56-8
Molecular Formula: Na6O18P6
Formula Weight: 611.77
Physical Form: Granular
Refractive Index: 1.482
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 628°
Boiling Point: 1500°
MDL No.: MFCD00136045
Formula:
Na₂P₆O₁₈ Punto di ebollizione: 1500 °C Punto di fusione: 628 °C Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00136045 CAS Number: 10124-56-8 EINECS: 233-343-1 |