Lithium hexafluorophosphate 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
F₆LiP Densità: ~ 1,5 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011096 CAS Number: 21324-40-3 EINECS: 244-334-7 UN: 2923 ADR: 8,I |
Appearance | White to off-white Powder |
Assay | ≥97.5 % (ex Li) |