Stampa…
Potassio molibdato (VI) ≥95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
48112.22 48112.36
48112.22EA 65.5 EUR
48112.22 48112.36
Potassio molibdato (VI) ≥95%
Potassio molibdato (VI)
Purity: 95% CAS No.: 13446-49-6 Molecular Formula: K2MoO4 Formula Weight: 238.14 Physical Form: Powder Density: 2.3 Melting Point: 919° Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7647 MDL No.: MFCD00011370
Formula: K₂MoO₄
Punto di fusione: 919 °C
Densità: 2,3
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011370
CAS Number: 13446-49-6
EINECS: 236-599-2
Merck Index: 14,7647