Stampa…
Bismuto Sodio triossido ≥80%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A14073.14 A14073.22 A14073.36
A14073.14EA 23.1 EUR
A14073.14 A14073.22 A14073.36
Bismuto Sodio triossido ≥80%
Bismuto Sodio triossido
Purity: 80% CAS No.: 12232-99-4 Molecular Formula: NaBiO3 Formula Weight: 279.97 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8585 MDL No.: MFCD00003474
Formula: BiNaO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003474
CAS Number: 12232-99-4
EINECS: 235-455-6
Merck Index: 14,8585