Stampa…
Bifluoruro di potassio ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Potassio bifluoruro
A13031.22 A13031.0E A13031.36
A13031.22EA 27 EUR
A13031.22 A13031.0E A13031.36
Bifluoruro di potassio ≥98%
Bifluoruro di potassio
Purity: 98% CAS No.: 7789-29-9 Molecular Formula: KHF2 Formula Weight: 78.10 Odour: Odourless pH: 1 Melting Point: 239° dec. Merck Reference: 14,7610 UN No.: 1811 MDL No.: MFCD00011403
Formula: HF₂K
Peso molecolare: 78,1 g/mol
Punto di fusione: 239 °C (dec.)
Densità: 2,370
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011403
CAS Number: 7789-29-9
EINECS: 232-156-2
UN: 1811
ADR: 8,II
Merck Index: 14,7610