Di-idrogeno tungstenato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dihydrogen wolframate, Tungstic acid
CAS No.: 7783-03-1
Molecular Formula: H2WO4
Formula Weight: 249.86
Physical Form: Powder
Density: 5.5
Refractive Index: 2.24
Melting Point: 100° dec.
Boiling Point: 1473°
Merck Reference: 14,9818
MDL No.: MFCD00011336
Formula:
H₂O₄W Peso molecolare: 249.85 g/mol Punto di ebollizione: 1473 °C Punto di fusione: 100 °C (dec.) Densità: 5.5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011336 CAS Number: 7783-03-1 EINECS: 231-975-2 |