Stampa…
Di-idrogeno tungstenato 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
207611000 207615000
ACRO207611000EA 66.2 EUR
ACRO207611000 ACRO207615000
Di-idrogeno tungstenato 99+%
Di-idrogeno tungstenato
Formula: H₂O₄W
Densità: 5,5 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011336
CAS Number: 7783-03-1
EINECS: 231-975-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥99.0 %