Stampa…
Acido metafosforico, in pezzi, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Metaphosphoric acid
20632.236EA 210 EUR
20632.236 20632.293
Acido metafosforico, in pezzi, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Acido metafosforico
Miscela di acido metafosforico e sodio metafosfato (NaPO3 : 56 a 60 %)
Formula: (HPO₃)n
Peso molecolare: 79,98 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 2,4 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011351
CAS Number: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Assay (calculated as HPO3) (39-45 %) Passes test
Assay (calculated as NaPO3) (55-61 %) Passes test
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Substances reducing KMnO4 (as H3PO3) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
As (Arsenic) Max. 5 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm