Stampa…
Acido metafosforico ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Metaphosphoric acid
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
04103-10KGEA 2468.47 EUR
04103-10KG 04103-1KG 04103-250G
Acido metafosforico ~100%, lumps (glassy), Fluka™
Acido metafosforico
Formula: (HPO₃)n
Punto di ebollizione: 600 °C (1,013 hPa)
Punto di fusione: 200 °C
Densità: 2,0 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011351
CAS Number: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Assay of (HPO₃)n 40 - 50 %
Assay of (naPO₃)n 50 - 60 %
Arsenic (As) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.01 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.001 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %