Stampa…
Acido metafosforico 39 - 43% stabilizzato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Metaphosphoric acid
Stabilization: Stabilised with sodium metaphosphate
B20932.22 B20932.36
B20932.22EA 41.3 EUR
B20932.22 B20932.36
Acido metafosforico 39 - 43% stabilizzato
Acido metafosforico
Purity: 39-43% bal. NaPO3 (Stabilizer) CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Formula: (HPO₃)n
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 2,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011351
CAS Number: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7345