Stampa…
Acido metafosforico 33,5-36,5% stabilizzato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Metaphosphoric acid
Stabilization: Stabilised with sodium metaphosphate
33267.09 33267.22 33267.36
33267.09EA 34.1 EUR
33267.09 33267.22 33267.36
Acido metafosforico 33,5-36,5% stabilizzato ACS
Acido metafosforico
CAS No.: 37267-86-0 Molecular Formula: HPO3 Formula Weight: 79.98 Physical Form: Crystalline Density: 2.2 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Solubility: Decomposes in water. Soluble in alcohol Merck Reference: 14,7345 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011351
Phosphorylating agent, dehydrating agent, dental cements, laboratory reagent
Formula: (HPO₃)n
Peso molecolare: 79,98 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 21 °C
Densità: 2,2
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011351
CAS Number: 37267-86-0
EINECS: 253-433-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7345