Stampa…
Xanthone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Xanthen-9-one, 9H-Xanthen-9-one
A14812.14 A14812.22
A14812.14EA 43 EUR
A14812.14 A14812.22
Xanthone ≥99%
Xanthone
Purity: 99% CAS No.: 90-47-1 Molecular Formula: C13H8O2 Formula Weight: 196.21 Melting Point: 174-178° Boiling Point: 350-351° Merck Reference: 14,10062 MDL No.: MFCD00005060
Formula: C₁₃H₈O₂
Peso molecolare: 196,21 g/mol
Punto di ebollizione: 350…351 °C
Punto di fusione: 174…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005060
CAS Number: 90-47-1
EINECS: 201-997-7
Merck Index: 14,10062