10-Methylphenothiazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1207-72-3
Molecular Formula: C13H11NS
Formula Weight: 213.30
Melting Point: 100-103°
MDL No.: MFCD00041836
Formula:
C₁₃H₁₁NS Punto di ebollizione: 342 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 100…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041836 CAS Number: 1207-72-3 EINECS: 214-896-8 |