Stampa…
Phenothiazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 10H-Phenothiazine
A12517.0I A12517.30 A12517.36
A12517.0IEA 314 EUR
A12517.0I A12517.30 A12517.36
Phenothiazine ≥98%
Phenothiazine
Purity: 98+% CAS No.: 92-84-2 Molecular Formula: C12H9NS Formula Weight: 199.28 Melting Point: 182-186° Boiling Point: 235°/21mm Merck Reference: 14,7252 MDL No.: MFCD00005015
Formula: C₁₂H₉NS
Peso molecolare: 199,28 g/mol
Punto di ebollizione: 235 °C (21 mmHg)
Punto di fusione: 182…186 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005015
CAS Number: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
Merck Index: 14,7252