Stampa…
Phenothiazine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 10H-Phenothiazine
130210010 130215000 130210050
ACRO130210010EA 92.7 EUR
ACRO130210010 ACRO130215000 ACRO130210050
Phenothiazine 99%
Phenothiazine
Formula: C₁₂H₉NS
Peso molecolare: 199,28 g/mol
Punto di ebollizione: 371 °C
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005015
CAS Number: 92-84-2
EINECS: 202-196-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07404
Visualizza i codici
Appearance Yellow Beads or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥184 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test