4-Amminoantipirina ≥98.0% per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-one, Ampyrone, 4-Aminophenazone
Formula:
C₁₁H₁₃N₃O Peso molecolare: 203.24 g/mol Punto di fusione: 107…109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003145 CAS Number: 83-07-8 EINECS: 201-452-3 Merck Index: 13,00596 |
Assay | Min. 98.0 % |
Suitable as phenol reagent | Passes test |
Melting point | 106 - 109 °C |
Perdita all'essiccamento (90°C) | Max. 0.5 % |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |