Stampa…
4-(Dimethylamino)antipyrine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21436.0B B21436.18 B21436.30
B21436.0BEA 713 EUR
B21436.0B B21436.18 B21436.30
4-(Dimethylamino)antipyrine ≥98%
4-(Dimethylamino)antipyrine
Purity: 98+% CAS No.: 58-15-1 Molecular Formula: C13H17N3O Formula Weight: 231.30 Odour: Odourless Melting Point: 105-109° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00003142
Formula: C₁₃H₁₇N₃O
Punto di fusione: 105…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003142
CAS Number: 58-15-1
EINECS: 200-365-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,474