Stampa…
Fenazone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11089.22 A11089.36
A11089.22EA 35.1 EUR
A11089.22 A11089.36
Fenazone ≥98%
Fenazone
Purity: 98% CAS No.: 60-80-0 Molecular Formula: C11H12N2O Formula Weight: 188.23 Melting Point: 111-114° Beilstein Reference: 157775 Merck Reference: 14,716 MDL No.: MFCD00003146
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Punto di ebollizione: 388 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 111…114 °C
Densità: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003146
CAS Number: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 14,716