Stampa…
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
B20122.18 B20122.30 B20122.09
B20122.18EA 145 EUR
B20122.18 B20122.30 B20122.09
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
1-(4-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 56621-48-8 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 218-224° Beilstein Reference: 150964 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00066156
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 218…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066156
CAS Number: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6
UN: 3263
ADR: 8,III