Stampa…
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Piperazin-1-yl)phenol, m-(1-Piperazinyl)phenol, 3-(1-Piperazinyl)phenol
L18702.06 L18702.14
L18702.06EA 29.3 EUR
L18702.06 L18702.14
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine ≥97%
1-(3-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 59817-32-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 205-208° Beilstein Reference: 4248583 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00052896
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 205…208 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052896
CAS Number: 59817-32-2
UN: 3263
ADR: 8,III