Stampa…
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: o-(1-Piperazinyl)phenol, 2-(1-Piperazinyl)phenol
B20252.09 B20252.18
B20252.09EA 41.6 EUR
B20252.09 B20252.18
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine ≥98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 1011-17-2 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 122-127° Beilstein Reference: 10646 UN No.: 3263 MDL No.: MFCD00190246
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di ebollizione: 318 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 122…127 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00190246
CAS Number: 1011-17-2
EINECS: 213-782-5
UN: 3263
ADR: 8,III