Stampa…
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
124940050 124940250 124941000
ACRO124940050EA 26.2 EUR
ACRO124940050 ACRO124940250 ACRO124941000
1-(4-Nitrophenyl)piperazine 98%
1-(4-Nitrophenyl)piperazine
Formula: C₁₀H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 207.23 g/mol
Punto di fusione: 130…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005961
CAS Number: 6269-89-2
EINECS: 228-443-7
Visualizza i codici
Appearance Yellow to ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥97.5 %