Stampa…
PIPES sale sesqui sodico
Fornitore: MP Biomedicals
Synonyms: 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid sesquisodium salt, Sesquisodium piperazine-1,4-diethanesulphonate, Sodium 1,1'-(piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonate 1-(4-(1-sulphoethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate(3:2), PIPES-Na1,5, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid sesquisodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) sesquisodium salt
0215245610 0215245680
ICNA0215245610EA 41.1 EUR
ICNA0215245610 ICNA0215245680
PIPES sale sesqui sodico
PIPES sesquisodium salt
PIPES free acid is not very water soluble (approximately 1 g/L at 100 °C) but will solubilise in 0,5 M NaOH.
Effective buffering range : 6,1 - 7,5; ΔpK/ΔT: 0,0085(Lit.)
Formula: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Peso molecolare: 670.69 g/mol
Punto di fusione: 300
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00066393
CAS Number: 100037-69-2