Stampa…
PIPES ≥99.0%, ultrapuro Bioreagenti per biologia molecolare, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
4265-01EA 128.96 EUR
4265-01 4265-04
PIPES ≥99.0%, ultrapuro Bioreagenti per biologia molecolare, J.T.Baker®
PIPES
Formula: C₈H₁₈N₂O₆S₂
Peso molecolare: 302,37 g/mol
Punto di ebollizione: 499 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006159
CAS Number: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=c8f71d1edf502ea0e89366ec8d9d140c89052225&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.0 %
Assay (C₈H₁₈N₂O₆S₂) ≥99.0 %
Appearance Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
RNase Activity Passes Test
Protease Activity Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble Matter ≤0.005 %
Residue after Ignition ≤0.30 %
Product Information (not specifications): pKa at 20°C = 6.80