Stampa…
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
H50290.03 H50290.06
H50290.03EA 65.8 EUR
H50290.03 H50290.06
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine ≥98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazine
Purity: 98% CAS No.: 5317-32-8 Molecular Formula: C7H16N2O Formula Weight: 144.22 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD00023132
Formula: C₇H₁₆N₂O
Punto di ebollizione: 264 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023132
CAS Number: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0