1-(2-Hydroxyethyl)piperazine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 103-76-4
Molecular Formula: C6H14N2O
Formula Weight: 130.19
Flash Point: 135°(275°F)
Refractive Index: 1.5065
Odour: Amine-like
pH: 12.3
Melting Point: -39°
Boiling Point: 242-246°
Beilstein Reference: 104361
MDL No.: MFCD00005970
Formula:
C₆H₁₄N₂O Punto di ebollizione: 242…246 °C Punto di fusione: –39 °C Densità: 1,060 Flash Pt: 135 °C (275 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005970 CAS Number: 103-76-4 EINECS: 203-142-3 |