Stampa…
Diphenylcyclopropenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
8.20533.0001EA 114 EUR
8.20533.0001 8.20533.0005 8.20533.8500
Diphenylcyclopropenone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Diphenylcyclopropenone
Formula: C₁₅H₁₀O
Peso molecolare: 206,24 g/mol
Punto di ebollizione: 407 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 112…113 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00001311
CAS Number: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 118 - 122 °C
Molar Mass 206.24 g/mol
Hill Formula C15H10O