Stampa…
Diphenylcyclopropenone, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one, 2,3-Diphenylcycloprop-2-en-1-one, 2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-on, 1,2-Diphenylcyclopropen-3-one
B21954.03 B21954.06 B21954.14
B21954.03EA 53.8 EUR
B21954.03 B21954.06 B21954.14
Diphenylcyclopropenone, (max. 5% H₂O) 99% (dry weight)
Diphenylcyclopropenone
Purity: 99% CAS No.: 886-38-4 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 119-121° Beilstein Reference: 608049 Merck Reference: 14,3308 MDL No.: MFCD00001311
Formula: C₁₅H₁₀O
Peso molecolare: 206,24 g/mol
Punto di ebollizione: 407 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 119…121 °C
Densità: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001311
CAS Number: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 14,3308