Isoforone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5,5-Trimetilcicloes-2-enone
Purity: 97%
CAS No.: 78-59-1
Molecular Formula: C9H14O
Formula Weight: 138.21
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4780
Melting Point: -8°
Boiling Point: 99°/18mm
Beilstein Reference: 1280721
Merck Reference: 14,5196
MDL No.: MFCD00001584
Formula:
C₉H₁₄O Peso molecolare: 138,21 g/mol Punto di ebollizione: 99 °C (18 mmHg) Punto di fusione: –8 °C Densità: 0,922 Flash Pt: 84 °C (183 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001584 CAS Number: 78-59-1 EINECS: 201-126-0 Merck Index: 14,5196 |