Stampa…
Isoforone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5,5-Trimetilcicloes-2-enone
122640010 122645000 122640025
ACRO122640010EA 37.3 EUR
ACRO122640010 ACRO122645000 ACRO122640025
Isoforone 97%
Isoforone
Formula: C₉H₁₄O
Peso molecolare: 138,21 g/mol
Punto di ebollizione: 213…214 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –8 °C
Densità: 0,92 g/cm³
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001584
CAS Number: 78-59-1
EINECS: 201-126-0
Merck Index: 13,05215
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4750 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR consistent with structure