Stampa…
1-Butylcyclohexanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B20579.06 B20579.14
B20579.06EA 57.5 EUR
B20579.06 B20579.14
1-Butylcyclohexanol ≥98%
1-Butylcyclohexanol
Purity: 98% CAS No.: 5445-30-7 Molecular Formula: C10H20O Formula Weight: 156.27 MDL No.: MFCD00021404
Formula: C₁₀H₂₀O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021404
CAS Number: 5445-30-7