Stampa…
Cyclopropyl methyl ketone 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Cyclopropylethanone
111710250 111711000 111715000
ACRO111710250EA 34.9 EUR
ACRO111710250 ACRO111711000 ACRO111715000
Cyclopropyl methyl ketone 98%
Cyclopropyl methyl ketone
Formula: C₅H₈O
Peso molecolare: 84,12 g/mol
Punto di ebollizione: 111 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 0,898 g/cm³
Flash Pt: 21 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001297
CAS Number: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥97.5 %