Stampa…
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
406360250 406361000
ACRO406360250EA 85.3 EUR
ACRO406360250 ACRO406361000
trans-1,4-Diaminocyclohexane 98+%
trans-1,4-Diaminocyclohexane
Formula: C₆H₁₄N₂
Punto di ebollizione: 199 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 68…71 °C
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075174
CAS Number: 2615-25-0
UN: 3259
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to brown Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 73 °C
Water ≤1 %
GC ≥98.0 %