Stampa…
1,2-Epoxycyclohexane per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21862.0050 8.21862.9050 8.21862.0250
8.21862.0050EA 32.2 EUR
8.21862.0050 8.21862.9050 8.21862.0250
1,2-Epoxycyclohexane per sintesi, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxycyclohexane
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 129 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –27 °C
Densità: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005162
CAS Number: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point -27 °C
Molar Mass 98.14 g/mol
Boiling Point 131 - 132 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 12 hPa (20 °C)
Flash Point 24 °C
Refractive Index 1.4515 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.2 - 6.5 %(V)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 335 °C