Stampa…
1,2-Epoxycyclohexane 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Epoxycyclohexane, Cyclohexene oxide
111211000 111215000
ACRO111211000EA 21.8 EUR
ACRO111211000 ACRO111215000
1,2-Epoxycyclohexane 98%
1,2-Epoxycyclohexane
Formula: C₆H₁₀O
Peso molecolare: 98,14 g/mol
Punto di ebollizione: 129 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,97 g/cm³
Flash Pt: 27 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005162
CAS Number: 286-20-4
EINECS: 206-007-7
UN: 2920
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4500 to 1.4540 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
BSC Certification Passes