Stampa…
Tetracloro-o-benzochinone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,4,5,6-Tetrachloro-1,2-benzoquinone, Tetrachloro-1,2-benzoquinone, 2-Chloranil, Tetrachloro-o-benzoquinone, o-Chloranil, 3,4,5,6-Tetrachlorocyclohexa-3,5-diene-1,2-dione
137990050 137990250
ACRO137990050EA 55.8 EUR
ACRO137990050 ACRO137990250
Tetracloro-o-benzochinone 97%
Tetracloro-o-benzochinone
Formula: C₆Cl₄O₂
Peso molecolare: 245,88 g/mol
Punto di ebollizione: 312 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 125…129 °C
Densità: 2,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00001646
CAS Number: 2435-53-2
EINECS: 219-424-4
Visualizza i codici
Appearance Bordeaux Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +12° to +15° (20 °C, 589 nm) (Neat)