Stampa…
Tetracloro-p-benzochinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Cloranile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02361.0005 8.02361.0250 8.02361.9010 8.02361.9025 8.02361.1000
8.02361.0005EA 36.1 EUR
8.02361.0005 8.02361.0250 8.02361.9010 8.02361.9025 8.02361.1000
Tetracloro-p-benzochinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tetracloro-p-benzochinone
Formula: C₆Cl₄O₂
Peso molecolare: 245.88 g/mol
Punto di ebollizione: 270
Punto di fusione: 290…293 °C
Densità: 1.97 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001594
CAS Number: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02088
Visualizza i codici
Solubility (20°C) practically inSoluble
Melting Point 290 - 293 °C (sublimed)
Molar Mass 800 kg/m3
Bulk Density 800 kg/m3
Vapor Pressure 1 hPa (71 °C)
pH 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Ignition Point 400°C
Synonyms Tetrachloro-p-benzoquinone
Hill Formula C6Cl4O2