Stampa…
Tetracloro-p-benzochinone ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cloranile
A13495.14 A13495.22 A13495.36
A13495.14EA 34.7 EUR
A13495.14 A13495.22 A13495.36
Tetracloro-p-benzochinone ≥97%
Tetracloro-p-benzochinone
Purity: 97% CAS No.: 118-75-2 Molecular Formula: C6Cl4O2 Formula Weight: 245.88 Melting Point: ca 290° subl. Beilstein Reference: 393006 Merck Reference: 14,2078 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00001594
Formula: C₆Cl₄O₂
Peso molecolare: 245.88 g/mol
Punto di ebollizione: 270
Punto di fusione: ∼ 290 °C (subl.)
Densità: 1.970
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001594
CAS Number: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02088