Stampa…
Tetracloro-p-benzochinone 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
213561000 213562500 213565000
ACRO213561000EA 100 EUR
ACRO213561000 ACRO213562500 ACRO213565000
Tetracloro-p-benzochinone 99%
Tetracloro-p-benzochinone
Formula: C₆Cl₄O₂
Punto di ebollizione: 270 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: >290 °C
Densità: 1,97 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001594
CAS Number: 118-75-2
EINECS: 204-274-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02088
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 3 hrs)
HPLC ≥98.5 %