Stampa…
4-Methoxybiphenyl ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Biphenyl-4-yl methyl ether, 4-Phenylanisole
L01260.06 L01260.14
L01260.06EA 29.6 EUR
L01260.06 L01260.14
4-Methoxybiphenyl ≥98%
4-Methoxybiphenyl
Purity: 98+% CAS No.: 613-37-6 Molecular Formula: C13H12O Formula Weight: 184.24 Melting Point: 86-90° Boiling Point: 157°/10mm MDL No.: MFCD00014897
Formula: C₁₃H₁₂O
Peso molecolare: 184,24 g/mol
Punto di ebollizione: 157 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 86…90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014897
CAS Number: 613-37-6
EINECS: 210-339-8