Stampa…
4-Iodobiphenyl ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Iodo-1,1'-biphenyl
H27453.14 H27453.06 H27453.03
H27453.14EA 450 EUR
H27453.14 H27453.06 H27453.03
4-Iodobiphenyl ≥97%
4-Iodobiphenyl
Purity: 97% CAS No.: 1591-31-7 Molecular Formula: C12H9I Formula Weight: 280.11 Melting Point: 110-114° UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00019028
Formula: C₁₂H₉I
Peso molecolare: 280,11 g/mol
Punto di ebollizione: 320 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 110…114 °C
Densità: 1,584 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00019028
CAS Number: 1591-31-7
EINECS: 216-469-1
ADR: 9,III