Stampa…
2-tert-Butyl-p-cresol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 3-tert-Butyl-4-hydroxytoluene
107960050 107961000 107965000
ACRO107960050EA 22.5 EUR
ACRO107960050 ACRO107961000 ACRO107965000
2-tert-Butyl-p-cresol 99%
2-tert-Butyl-p-cresol
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Punto di ebollizione: 244 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 50…53 °C
Densità: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002381
CAS Number: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN: 2430
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to light beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 53 °C
GC ≥98.5 %