Disoprofol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 2078-54-8
Molecular Formula: C12H18O
Formula Weight: 178.28
Flash Point: 113°(235°F)
Density: 0.962
Refractive Index: 1.5140
Melting Point: 17-18°
Boiling Point: 254-256°
Beilstein Reference: 1866484
Merck Reference: 14,7834
MDL No.: MFCD00008885
An anesthetic that exhibits direct activation of the GABA-A receptor
Formula:
C₁₂H₁₈O Punto di ebollizione: 254…256 °C Punto di fusione: 17…18 °C Densità: 0,962 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008885 CAS Number: 2078-54-8 EINECS: 218-206-6 Merck Index: 14,7834 |